Learn More
Fisherbrand™ Individual Stainless Steel Leaf Calibration Weights, Class E2
Codice prodotto. 15535089 Sfoglia Tutto Fisherbrand Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Peso (sistema metrico):
1 mg
2 mg
5 mg
10 mg
20 mg
50 mg
100 mg
200 mg
500 mg
Dimensione della confezione:
1 unità
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Peso (sistema metrico) unitSize
15535089 2 mg 1 unità
15575089 50 mg 1 unità
15585089 100 mg 1 unità
15595089 200 mg 1 unità
15545089 5 mg 1 unità
15555089 10 mg 1 unità
15565089 20 mg 1 unità
15525089 1 mg 1 unità
15505099 500 mg 1 unità
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
Codice prodotto. 15535089
Spedizione stimata: 01-09-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Calibrate weights of lower accuracy classes. Fisherbrand™ Class E2 Individual Stainless Steel Leaf Calibration Weights are intended for use in the verification or calibration of class F1 weights and for use with weighing instruments of special accuracy class I.
  • Class E2 calibration weight
  • In compliance with OIML R111
Specifica
Classificazione E2
Materiale Stainless Steel
Peso (sistema metrico) 2 mg
Massa 2 mg