Learn More
Fisherbrand™ Class E2 Individual Stainless Steel Wire Calibration Weight with Certificate
Codice prodotto. 15515099 Sfoglia Tutto Fisherbrand Traceable Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Peso (sistema metrico):
1 mg
2 mg
5 mg
10 mg
20 mg
50 mg
100 mg
200 mg
500 mg
Dimensione della confezione:
1 unità
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Peso (sistema metrico) Dimensione della confezione
15515099 1 mg 1 unità
15535099 5 mg 1 unità
15575099 100 mg 1 unità
15565099 50 mg 1 unità
15545099 10 mg 1 unità
15585099 200 mg 1 unità
15595099 500 mg 1 unità
15555099 20 mg 1 unità
15525099 2 mg 1 unità
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
Codice prodotto. 15515099
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    71.30€
    60.15€ / 1 unità
    Risparmia 11.15€
    15% Sconto
Spedizione stimata: 06-10-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Calibrate weights of lower accuracy classes. Fisherbrand™ Class E2 Individual Stainless Steel Wire Calibration Weights are intended for use in the verification or calibration of class F1 weights and for use with weighing instruments of special accuracy class I.
  • Class E2 calibration weight
  • In compliance with OIML R111
  • Delivered with a calibration certificate guaranteeing traceability
Specifica
Classificazione E2
Materiale Stainless Steel
Peso (sistema metrico) 1 mg
Massa 1 mg