Learn More
Fisherbrand™ Individual Stainless Steel Leaf Calibration Weights, Class E2 with certificate
Codice prodotto. 15565099 Sfoglia Tutto Fisherbrand Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Peso (sistema metrico):
1 mg
2 mg
5 mg
10 mg
20 mg
50 mg
100 mg
200 mg
500 mg
Dimensione della confezione:
1 unità
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Peso (sistema metrico) unitSize
15565099 50 mg 1 unità
15535099 5 mg 1 unità
15575099 100 mg 1 unità
15545099 10 mg 1 unità
15585099 200 mg 1 unità
15595099 500 mg 1 unità
15555099 20 mg 1 unità
15525099 2 mg 1 unità
15515099 1 mg 1 unità
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
Codice prodotto. 15565099
Solo null disponibili
Add to basket
Add to basket
Calibrate weights of lower accuracy classes. Fisherbrand™ Class E2 Individual Stainless Steel Leaf Calibration Weights are intended for use in the verification or calibration of class F1 weights and for use with weighing instruments of special accuracy class I.
  • Class E2 calibration weight
  • In compliance with OIML R111
  • Delivered with a calibration certificate guaranteeing traceability
Specifications
Classificazione E2
Materiale Stainless Steel
Peso (sistema metrico) 50 mg
Massa 50 mg