Descrizione
- Available for two different capacities
- Provided individually
Specifica
Specifica
| Autoclavabile | Not Autoclavable |
| Colore | Transparent/White |
| Monouso | Reusable |
| Da utilizzare con | Transferpette/Transferpette S |
| Materiale | Polypropylene, Stainless Steel |
| Numero di canali | 1 |
| Sterilità | Non-sterile |
| Tipo | Pipette Stand |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | Transferpette Electronic Single Channel Pipette (500 to 5000 μL) |
| Larghezza (sistema imperiale) | 4.5 in. |
| Vedi altri risultati |