Learn More
Wheaton™ Individually Wrapped Sterile Dippers
Codice prodotto. 16651784 Sfoglia Tutto Wheaton Science Products Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
30 mL
100 mL
250 mL
Colore:
Blue
Clear
Dimensione della confezione:
pezzi 50
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Capacità (sistema metrico) Colore Dimensione della confezione
16651784 30 mL Blue pezzi 50
16661784 30 mL Clear pezzi 50
16671784 100 mL Blue pezzi 50
16681784 100 mL Clear pezzi 50
16691784 250 mL Blue pezzi 50
16601794 250 mL Clear pezzi 50
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Codice prodotto. 16651784 Fornitore Wheaton™ N. del fornitore 327130
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    129.00€
    118.56€ / pezzi 50
    Risparmia 10.44€
    8% Sconto
Spedizione stimata: 15-03-2027
Ideal for safe sample collection and transportation in a single container, eliminates the risk of cross-contamination.
  • Available in 3 sizes: 30 mL, 100 mL, and 250 mL
  • Supports food industry and pharmaceutical requirements
  • Tested in accordance with BS EN 14254 for safe, leak-free performance
  • Handle neatly snaps off after sample collection for ease of transportation
  • Long handle length accommodates a majority of sampling applications
  • Choice of clear and blue polystyrene
  • Sterilized by gamma irradiation
  • Individually wrapped
Especificaciones
Product Type Dipper
Descrizione Individually Wrapped
Materiale chiusura Plastic
Capacità (sistema metrico) 30 mL
Colore Blue
Quantità 50/Pk.
Lunghezza (sistema metrico) 385 mm
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.