Learn More
Indole-2-carboxylic Acid, TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Indole-2-carboxylic Acid |
| CAS | 1477-50-5 |
| Formula molecolare | C9 H7 N O2 |
| Quantità | 1 g |
| Sinonimo | 1H-Indole-2-carboxylic acid, Indole-2-carboxylic acid (7CI,8CI), 2-Carboxyindole, 2-Indolylformic acid, NSC 16598 |
| InChI Formula | InChI=1S/C9H7NO2/c11-9(12)8-5-6-3-1-2-4-7(6)10-8/h1-5,10H,(H,11,12) |
| SMILES | OC(=O)c1cc2ccccc2[nH]1 |
| IUPAC Name | 1H-indole-2-carboxylic acid |
| Molecular Weight (g/mol) | 161.16 |
| Peso formulazione | 161.0477 |