Learn More
Indole-3-acetic acid, 98+%
Codice prodotto. 11463194
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
100 g
500 g
Dimensione della confezione:
100g
25g
500g
5g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
11463194 100 g 100g
11448880 5 g 5g
11453194 25 g 25g
11473194 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Codice prodotto. 11463194 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore A10556.22
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 87-51-4 | C10H9NO2 | 175.19 g/mol
It is applied as plant growth hormone. is an inducer of plant cell elongation and division shown to cause uncontrolled growth.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
It is applied as plant growth hormone. is an inducer of plant cell elongation and division shown to cause uncontrolled growth.
Solubility
Soluble in ethanol (50 mg/ml), methanol, DMSO, and chloroform (sparingly). Insoluble in water.
Notes
Light sensitive. Store at -20°C. ncompatible with oxidizing agents.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 87-51-4
Formula molecolare C10H9NO2
Molecular Weight (g/mol) 175.19
Numero MDL MFCD00005636
InChI Key SEOVTRFCIGRIMH-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo indole-3-acetic acid, 3-indoleacetic acid, heteroauxin, indoleacetic acid, 1h-indole-3-acetic acid, 2-1h-indol-3-yl acetic acid, rhizopin, 1h-indol-3-ylacetic acid, indol-3-ylacetic acid, rhizopon a
PubChem CID 802
ChEBI CHEBI:16411
IUPAC Name 2-(1H-indol-3-yl)acetic acid
SMILES OC(=O)CC1=CNC2=CC=CC=C12
Specifica
Materiale o nome chimico Indole-3-acetic acid
Punto di fusione ∼167°C (decomposition)
Punto d'infiammabilità 171°C (339°F)
Quantità 100 g
Beilstein 143358
Sensibilità Light sensitive
Indice di Merck 14,4964
Informazioni di solubilità Soluble in ethanol (50mg/ml),methanol,DMSO,and chloroform (sparingly). Insoluble in water.
Peso formulazione 175.19
Percent Purity ≥98%
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Indole-3-acetic acid
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P312-Contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/in caso di malessere.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: 1H-Indole-3-acetic acid