Learn More
Indole-3-acetic acid, 99.2%, MP Biomedicals™
Codice prodotto. 11318869 Sfoglia Tutto MP Biomedicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
Dimensione della confezione:
5g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11318869 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 11318869 Fornitore MP Biomedicals N. del fornitore 0210203705
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    27.60€
    26.25€ / 5g
    Risparmia 1.35€
    4% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Identificatori chimici
CAS 87-51-4
Formula molecolare C10H9NO2
Molecular Weight (g/mol) 175.19
Numero MDL MFCD00005636
InChI Key SEOVTRFCIGRIMH-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo indole-3-acetic acid, 3-indoleacetic acid, heteroauxin, indoleacetic acid, 1h-indole-3-acetic acid, 2-1h-indol-3-yl acetic acid, rhizopin, 1h-indol-3-ylacetic acid, indol-3-ylacetic acid, rhizopon a
PubChem CID 802
ChEBI CHEBI:16411
IUPAC Name 2-(1H-indol-3-yl)acetic acid
SMILES OC(=O)CC1=CNC2=CC=CC=C12
Specifica
Materiale o nome chimico Indole-3-acetic acid
Nota nome Molecular biology and Cell biology
Colore White
Quantità 5 g
Peso formulazione 175.19
Percent Purity 0.992
Forma fisica Powder