Learn More
Indole-3-butyric acid, MedChemExpress
Codice prodotto. 16461328
Encompass_Preferred
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
10 g
Dimensione della confezione:
10g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
16461328 5 g -
16458888 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 16461328 Fornitore Medchem Express N. del fornitore HYN01865g
MedChemExpress Indole-3-butyric acid (3-indolebutyric acid; IBA) is a plant growth auxin and a good rooting agent. It can promote herbs and woody ornamental plant rooting and used for improving fruit rate.
Indole-3-butyric acid (3-indolebutyric acid
Specifica
Materiale o nome chimico Indole-3-butyric acid
CAS 133-32-4
Colore Off-White
Note sul grado di purezza Research
Formula molecolare C12H13NO2
Quantità 5 g
Sinonimo 3-indolebutyric acid
Informazioni di solubilità DMSO : ≥ 35 mg/mL (172.21 mM)
SMILES O=C(O)CCCC1=CNC2=C1C=CC=C2
Molecular Weight (g/mol) 203.24
Peso formulazione 203.24
Percent Purity 99.9%
Grado Research
Forma fisica Solid
Da utilizzare con (applicazione) Metabolism-sugar/lipid metabolism
Research purposes only