Learn More
Indole-3-Butyric Acid , MP Biomedicals, LLC
Sfoglia Tutto MP Biomedicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
50 g
Imballaggio:
Glass
Dimensione della confezione:
50g
Descrizione
- A naturally occurring phytohormone auxin (plant growth regulator)
- Promotes root formation in cuttings, but does not affect ethylene levels.
Specifica
Specifica
| CAS | 133-32-4 |
| Punto di fusione | 118°C to 126°C |
| Colore | White |
| Imballaggio | Glass |
| Formula molecolare | C12H13NO2 |
| Quantità | 50 g |
| Sinonimo | indole-3-butyric acid, 3-indolebutyric acid, 4-1h-indol-3-yl butanoic acid, indolebutyric acid, hormodin, 1h-indole-3-butanoic acid, seradix, indole-3-butanoic acid, jiffy grow, 4-indol-3-yl butyric acid |
| InChI Key | JTEDVYBZBROSJT-UHFFFAOYSA-N |
| Molecular Weight (g/mol) | 203.24 |
| PubChem CID | 8617 |
| Vedi altri risultati |
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
- Indole-3-butyric Acid
- Pericolo
- Tossicità acuta Categoria 3
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
- Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
- Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
- H301-Tossico se ingerito.
- H315-Provoca irritazione cutanea.
- H319-Provoca grave irritazione oculare.
- H335-Può irritare le vie respiratorie.
- P101-In caso di consultazione di un medico, tenere a disposizione il contenitore o l'etichetta del prodotto.
- P102-Tenere fuori dalla portata dei bambini.
- P103-Leggere l'etichetta prima dell'uso.
- P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
- P301+P310-IN CASO DI INGESTIONE: contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico/
- P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
- P321-Trattamento specifico (vedere su questa etichetta).
- P405-Conservare sotto chiave.
- P501b-Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali/regionali/nazionali/internazionali.
- MIXTURE LIST-Contiene: 4-(indol-3-yl)butyric acid