Learn More
Indole-3-carbinol, MedChemExpress
Codice prodotto. 16452509
Encompass_Preferred
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
200 mg
1 g
Dimensione della confezione:
200mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
16452509 1 g -
16451496 200 mg 200mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 16452509 Fornitore Medchem Express N. del fornitore HYN0170
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 23-11-2026
MedChemExpress Indole-3-carbinol (I3C) inhibits NF-κB activity and also is an Aryl hydrocarbon receptor (AhR) agonist, and an inhibitor of WWP1 (WW domain-containing ubiquitin E3 ligase 1).
Indole-3-carbinol (I3C) inhibits NF-κB activity and also is an Aryl hydrocarbon receptor (AhR) agonist, and an inhibitor of WWP1 (WW domain-containing ubiquitin E3 ligase 1).
Specifica
Materiale o nome chimico Indole-3-carbinol
CAS 700-06-1
Colore White
Note sul grado di purezza Research
Formula molecolare C9H9NO
Quantità 1 g
Sinonimo I3C 3-Indolemethanol
Informazioni di solubilità DMSO : 100 mg/mL (679.49 mM; Need ultrasonic)
SMILES OCC1=CNC2=C1C=CC=C2
Molecular Weight (g/mol) 147.17
Peso formulazione 147.17
Percent Purity 98.0%
Grado Research
Forma fisica Solid
Da utilizzare con (applicazione) Cancer-programmed cell death
Research purposes only