Learn More
Indole-3-carbinol, TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Indole-3-Carbinole |
| CAS | 700-06-1 |
| Formula molecolare | C9 H9 N O |
| Quantità | 100 mg |
| Sinonimo | 1H-Indole-3-methanol, Indole-3-methanol (6CI,7CI,8CI), 3-(Hydroxymethyl)indole, 3-Indolylcarbinol, 3-Indolylmethanol, Indinol, Indole-3-carbinol, NSC 525801 |
| InChI Formula | InChI=1S/C9H9NO/c11-6-7-5-10-9-4-2-1-3-8(7)9/h1-5,10-11H,6H2 |
| SMILES | OCc1c[nH]c2ccccc12 |
| IUPAC Name | 1H-indol-3-ylmethanol |
| Molecular Weight (g/mol) | 147.17 |
| Peso formulazione | 147.0684 |