Learn More
Indole-3-carbinol, TRC
Codice prodotto. 30396372
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 mg
1 g
Dimensione della confezione:
100mg
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30396372 1 g 1g
30390220 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 30396372 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCI5780001G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 03-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Indole-3-Carbinole
CAS 700-06-1
Formula molecolare C9 H9 N O
Quantità 1 g
Sinonimo 1H-Indole-3-methanol, Indole-3-methanol (6CI,7CI,8CI), 3-(Hydroxymethyl)indole, 3-Indolylcarbinol, 3-Indolylmethanol, Indinol, Indole-3-carbinol, NSC 525801
InChI Formula InChI=1S/C9H9NO/c11-6-7-5-10-9-4-2-1-3-8(7)9/h1-5,10-11H,6H2
SMILES OCc1c[nH]c2ccccc12
IUPAC Name 1H-indol-3-ylmethanol
Molecular Weight (g/mol) 147.17
Peso formulazione 147.0684