Specifica
| Materiale o nome chimico | Indole-3-carboxaldehyde |
| Nota nome | 97% |
| Punto di fusione | 193°C to 199°C |
| Punto d'infiammabilità | 240°C |
| Spettro a infrarossi | Authentic |
| Intervallo percentuale saggio | 96% min. (HPLC) |
| Imballaggio | Plastic bottle |
| Quantità | 25 g |
| Beilstein | 21, 313 |
| Informazioni di solubilità | Solubility in water: insoluble |
| Vedi altri risultati |