Learn More
Indole-3-carboxaldehyde, TRC
Codice prodotto. 30137247
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 mg
1 g
10 g
Dimensione della confezione:
100mg
10g
1g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30137247 10 g 10g
30132530 1 g 1g
30009268 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 30137247 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCI61499010G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 487-89-8
Formula molecolare C9 H7 N O
Molecular Weight (g/mol) 145.16
Sinonimo 1H-Indole-3-carboxaldehyde, Indole-3-carboxaldehyde (6CI,8CI), 1H-Indol-3-yl carboxaldehyde, 1H-Indole-3-aldehyde, 1H-Indole-3-carbaldehyde, 1H-Indole-3-methanal, 3-Formyl-1H-indole, 3-Formylindole, 3-Indolylformaldehyde, Indole-3-aldehyde, Indole-3-carbaldehyde, Indole-3-carboxylaldehyde, Indole-3-formaldehyde, NSC 10118, β-Indolylaldehyde
IUPAC Name 1H-indole-3-carbaldehyde
SMILES O=Cc1c[nH]c2ccccc12
Specifica
Materiale o nome chimico Indole-3-carboxaldehyde
Note sul grado di purezza HPLC
Quantità 10 g
InChI Formula InChI=1S/C9H7NO/c11-6-7-5-10-9-4-2-1-3-8(7)9/h1-6,10H
Peso formulazione 145.0528
Percent Purity >95%