Learn More
Indole-3-carboxylic acid, MedChemExpress
Codice prodotto. 16497816
Encompass_Preferred
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità
16497816 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 16497816 Fornitore Medchem Express N. del fornitore HY40161
 Articolo soggetto a restrizioni
Questo articolo richiede un aggiornamento del prezzo prima di essere ordinato.
Richiedi qui il prezzo per questo articolo.
MedChemExpress Indole-3-carboxylic acid is a normal urinary indolic tryptophan metabolite and has been found elevated in patients with liver diseases.
Indole-3-carboxylic acid is a normal urinary indolic tryptophan metabolite and has been found elevated in patients with liver diseases.
Specifica
Materiale o nome chimico Indole-3-carboxylic acid
CAS 771-50-6
Colore Light Yellow
Note sul grado di purezza Research
Formula molecolare C9H7NO2
Informazioni di solubilità DMSO : 100 mg/mL (620.50 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(O)C1=CNC2=CC=CC=C12
Molecular Weight (g/mol) 161.16
Quantità 100 mg
Peso formulazione 161.16
Percent Purity 98.0%
Grado Research
Forma fisica Powder
Da utilizzare con (applicazione) Metabolism-sugar/lipid metabolism
Research purposes only