Learn More
Indole-3-pyruvic Acid, TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Indole-3-pyruvic Acid |
| CAS | 392-12-1 |
| Formula molecolare | C11 H9 N O3 |
| Quantità | 100 mg |
| Sinonimo | α-Oxo-1H-indole-3-propanoic Acid, Indolepyruvic Acid, 1H-Indole-3-pyruvic Acid, 3-(3-Indolyl)-2-oxopropanoic Acid, 3-(3-Indolyl)pyruvic Acid, 3-Indolylpyroracemic Acid, 3-Indolylpyruvic Acid, Indole-3-pyruvate, Indolyl-3-pyruvate, NSC 88874, POL 240, β-Indolepyruvic Acid, β-Indolylpyruvic Acid |
| InChI Formula | InChI=1S/C11H9NO3/c13-10(11(14)15)5-7-6-12-9-4-2-1-3-8(7)9/h1-4,6,12H,5H2,(H,14,15) |
| SMILES | OC(=O)C(=O)Cc1c[nH]c2ccccc12 |
| IUPAC Name | 3-(1H-indol-3-yl)-2-oxo-propanoic acid |
| Molecular Weight (g/mol) | 203.19 |
| Peso formulazione | 203.0582 |