Learn More
Indole-4-methanol, 97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 15325018 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
Dimensione della confezione:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
15325018 250 mg 250mg
15315018 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 15325018 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 455532500
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 02-12-2026
Identificatori chimici
CAS 1074-85-7
Formula molecolare C9H9NO
Molecular Weight (g/mol) 147.18
Numero MDL MFCD01632220
InChI Key BVSGXWCTWBZFEV-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo indole-4-methanol, 1h-indol-4-yl methanol, 1h-indole-4-methanol, 4-hydroxymethylindole, 4-hydroxymethyl-1h-indole, indol-4-ylmethan-1-ol, pubchem7973, 4-hydroxymethyl indole, 4-hydroxymethyl-indole, acmc-2098wi
PubChem CID 2773457
IUPAC Name 1H-indol-4-ylmethanol
SMILES OCC1=C2C=CNC2=CC=C1
Specifica
Materiale o nome chimico Indole-4-methanol
Punto di fusione 46.0°C to 50.0°C
Intervallo percentuale saggio 96% min. (GC)
Quantità 250 mg
Peso formulazione 147.17
Percent Purity 97%
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Indol-4-methanol
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.