Learn More
Indole-5-carboxaldehyde, TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Indole-5-carboxaldehyde |
| CAS | 1196-69-6 |
| Formula molecolare | C9 H7 N O |
| Quantità | 25 g |
| Sinonimo | 1H-Indole-5-carboxaldehyde, Indole-5-carboxaldehyde (7CI,8CI), 5-Formylindole, Indole-5-aldehyde, Indole-5-carbaldehyde |
| InChI Formula | InChI=1S/C9H7NO/c11-6-7-1-2-9-8(5-7)3-4-10-9/h1-6,10H |
| SMILES | O=Cc1ccc2[nH]ccc2c1 |
| IUPAC Name | 1H-indole-5-carbaldehyde |
| Molecular Weight (g/mol) | 145.16 |
| Peso formulazione | 145.0528 |