Learn More
Indole-6-boronic acid, 98%
Codice prodotto. 15480058
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
Dimensione della confezione:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
15480058 250 mg 250mg
15470058 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 15480058 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore H53313.MD
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 07-09-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 147621-18-9 | C8H8BNO2 | 160.97 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 147621-18-9
Formula molecolare C8H8BNO2
Molecular Weight (g/mol) 160.97
Numero MDL MFCD03095176
InChI Key ZVMHOIWRCCZGPZ-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo indole-6-boronic acid, 6-indolylboronic acid, 1h-indol-6-yl boronic acid, 6-indoleboronic acid, indole-6-boronicacid, 1h-indol-6-yl-6-boronic acid, 6-borono-1h-indole, 6-indole boronic acid, 6-boronoindole, 1h-indole-6-boronic acid
PubChem CID 2763205
IUPAC Name 1H-indol-6-ylboronic acid
SMILES OB(O)C1=CC=C2C=CNC2=C1
Specifica
Materiale o nome chimico Indole-6-boronic acid
Punto di fusione 177°C to 181°C
Quantità 250 mg
Sensibilità Air Sensitive
Peso formulazione 160.97
Percent Purity 98%