Learn More
Alfa Aesar™ Indole-6-carboxaldehyde, 97%
Codice prodotto. 15431318
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
Dimensione della confezione:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
15431318 250 mg 250mg
15421318 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 15431318 Fornitore Alfa Aesar™ N. del fornitore H55152.MD
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi
Identificatori chimici
CAS 1196-70-9
Formula molecolare C9H7NO
Molecular Weight (g/mol) 145.161
Numero MDL MFCD02179596
InChI Key VSPBWOAEHQDXRD-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo indole-6-carboxaldehyde, 6-formylindole, 1h-indole-6-carboxaldehyde, indole-6-carbaldehyde, 6-indolecarboxaldehyde, indole-6-carboxalehyde, 6-formyl-1h-indole, indole-6-carboxaldehyde 6-formylindole, 6-formyl-indole, 6-formyl indole
PubChem CID 2773435
IUPAC Name 1H-indole-6-carbaldehyde
SMILES C1=CC(=CC2=C1C=CN2)C=O
Specifica
Materiale o nome chimico Indole-6-carboxaldehyde
Punto di fusione 127°C to 131°C
Colore Brown to White
Quantità 250 mg
Peso formulazione 145.16
Percent Purity 97%
Forma fisica Solid