Learn More
Indole-6-carboxaldehyde, 97%, Thermo Scientific™
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
Imballaggio:
Glass bottle
Specifica
Materiale o nome chimico | Indole-6-carboxaldehyde |
Punto di fusione | 129°C to 131°C |
Colore | Brown to Yellow |
Spettro a infrarossi | Authentic |
Intervallo percentuale saggio | 96% min. (HPLC) |
Imballaggio | Glass bottle |
Quantità | 250 mg |
Peso formulazione | 145.16 |
Percent Purity | 97% |
Forma fisica | Crystalline Powder |
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
- Indole-6-carboxaldehyde
- Attenzione
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
- Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
- Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
- H319-Provoca grave irritazione oculare.
- H335-Può irritare le vie respiratorie.
- H315-Provoca irritazione cutanea.
- P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.