Learn More
Indole-7-carboxaldehyde, 98%
Codice prodotto. 11318466
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
Dimensione della confezione:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11318466 250 mg 250mg
11308466 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11318466 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore L17506.MD
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 1074-88-0 | C9H7NO | 145.16 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 1074-88-0
Formula molecolare C9H7NO
Molecular Weight (g/mol) 145.16
Numero MDL MFCD01318152
InChI Key XQVZDADGTFJAFM-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo indole-7-carboxaldehyde, 7-formylindole, indole-7-carbaldehyde, 7-formyl-1h-indole, 1h-indole-7-carboxaldehyde, indole-7-carboxaldehyde 7-formylindole, 7-formyl indole, 7-indolcarboxaldehyde, pubchem7270, 7-indolecarboxaldehyde
PubChem CID 2734629
IUPAC Name 1H-indole-7-carbaldehyde
SMILES O=CC1=C2NC=CC2=CC=C1
Specifica
Materiale o nome chimico Indole-7-carboxaldehyde
Punto di fusione 86°C to 89°C
Quantità 250 mg
Beilstein 1524960
Sensibilità Air Sensitive
Peso formulazione 145.16
Percent Purity 98%