Learn More
Indole, 99+%
Codice prodotto. 10162680 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
10 g
25 g
100 g
500 g
2.5 kg
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Glass Bottle
Plastic bottle
Dimensione della confezione:
100g
10g
2.50kg
25g
500g
Codice prodotto. 10162680
Marca: Thermo Scientific Acros 122150100
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 120-72-9 | C8H7N | 117.15 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 120-72-9
Numero MDL MFCD00005607
InChI Key SIKJAQJRHWYJAI-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo indole, indol, 2,3-benzopyrrole, 1-benzazole, ketole, 1-azaindene, benzopyrrole, 2,3-benzopyrole, caswell no. 498b, indol german
PubChem CID 798
ChEBI CHEBI:16881
IUPAC Name 1H-indole
SMILES C1=CC=C2C(=C1)C=CN2
Specifica
Materiale o nome chimico Indole
Nota nome 98+%
Punto di fusione 51.0°C to 53.0°C
Colore Pink to White
Densità 1.2200g/mL
Punti di ebollizione 253.0°C to 254.0°C
Punto d'infiammabilità 136°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 99+%
Imballaggio Glass Bottle
Formula molecolare C8H7N
Quantità 10 g
Beilstein 20, 304
Indice di Merck 15, 5003
Gravità specifica 1.22
Informazioni di solubilità Solubility in water: 2.80g/L (25°C). Other solubilities: soluble in hot water,soluble in hot alcohol,ether and benzene,0.1g/mL meoh
Molecular Weight (g/mol) 117.15
Peso formulazione 117.15
Percent Purity 99+%
Forma fisica Crystalline Powder
compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • Indole
Signal Word
  • Pericolo
Hazard Category
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Tossicità acuta Categoria 3
  • Sensibilizzazione della pelle Categoria 1
Hazard Statement
  • H302-Nocivo se ingerito.
  • H311-Tossico per contatto con la pelle.
  • H317-Può provocare una reazione allergica cutanea.
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
Precautionary Statement
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/e sapone.