Learn More
Indoleacetic Acid, TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | 3-Indolyl-acetic acid |
| Quantità | 25 g |
| InChI Formula | InChI=1S/C10H9NO2/c12-10(13)5-7-6-11-9-4-2-1-3-8(7)9/h1-4,6,11H,5H2,(H,12,13) |
| Peso formulazione | 175.0633 |