missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Indoleamine 2,3-dioxygenase/IDO Antibody (9E5), Novus Biologicals™

Codice prodotto. 30033983 Sfoglia Tutto Bio Techne Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
50 μL
100 μL
Dimensione della confezione:
100µL
50µL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
30033983 100 μL 100µL
30034828 50 μL 50µL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 30033983 Fornitore Novus Biologicals N. del fornitore NBP326210100ul

Effettua il per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Rabbit Monoclonal Antibody

Indoleamine 2,3-dioxygenase/IDO Monoclonal antibody specifically detects Indoleamine 2,3-dioxygenase/IDO in Human samples. It is validated for ELISA, Immunohistochemistry
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifica

Antigene Indoleamine 2,3-dioxygenase/IDO
Applicazioni ELISA, Immunohistochemistry
Classificazione Monoclonal
Clone 9E5
Coniugato Unconjugated
Diluizione ELISA, Immunohistochemistry 1:50-1:200
Formulazione PBS, pH 7.4, 150mM NaCl and 50% glycerol
Alias gene EC 1.13.11.52, IDOIDO-1, INDOindole 2,3-dioxygenase, indoleamine 2,3-dioxygenase 1, indoleamine-pyrrole 2,3 dioxygenase, Indoleamine-pyrrole 2,3-dioxygenase
Specie ospite Rabbit
Immunogeno A synthesized peptide derived from Human Indoleamine 2,3-dioxygenase/IDO [UniProt P14902]
Metodo di purificazione Affinity purified
Quantità 100 μL
Status giuridico RUO
Disciplina di ricerca Cancer, Myeloid derived Suppressor Cell
Primario o secondario Primary
ID gene (immissione) 3620
Target Species Human
Content And Storage Store at -20 to -70C. Avoid freeze-thaw cycles.
Forma Purified
Isotype IgG
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
Titolo del prodotto
Selezionare un problema

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.