Learn More
Indoline-2-carboxylic Acid, TRC
Codice prodotto. 30391135
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
500 mg
Dimensione della confezione:
500mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30391135 500 mg 500mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30391135 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCI627205500MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 10-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Indoline-2-carboxylic Acid
CAS 78348-24-0
Formula molecolare C9H9NO2
Quantità 500 mg
Sinonimo (±)-2,3-Dihydroindole-2-carboxylic Acid, (±)-Indoline-2-carboxylic Acid, 2,3-Dihydro-1H-indole-2-carboxylic Acid, 2,3-Dihydroindole-2-carboxylic Acid, Indoline-2-carboxylic Acid
InChI Formula InChI=1S/C9H9NO2/c11-9(12)8-5-6-3-1-2-4-7(6)10-8/h1-4,8,10H,5H2,(H,11,12)
SMILES OC(=O)C1Cc2ccccc2N1
IUPAC Name 2,3-dihydro-1H-indole-2-carboxylic acid
Molecular Weight (g/mol) 163.17
Peso formulazione 163.0633