Learn More
Indoline, 98%
Codice prodotto. 10568670 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
25 g
100 g
500 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
100g
25g
500g
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolitik
Produktkode 10568670
missing translation for 'mfr': Thermo Scientific Acros 122240250
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolitik
CAS: 496-15-1 | C8H9N | 119.17 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 496-15-1
Formula molecolare C8H9N
Molecular Weight (g/mol) 119.17
Numero MDL MFCD00005705
InChI Key LPAGFVYQRIESJQ-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo indoline, 2,3-dihydroindole, 1-azaindan, dihydroindole, 1h-indole, 2,3-dihydro, azaindane, benzopyrrolidine, aza-indane, indoline, 19, pubchem7502
PubChem CID 10328
ChEBI CHEBI:43295
IUPAC Name 2,3-dihydro-1H-indole
SMILES C1CNC2=CC=CC=C21
Specifica
Materiale o nome chimico Indoline
Punto di fusione -21°C
Colore Brown to Colorless
Densità 1.0630g/mL
Punti di ebollizione 220°C to 221°C
Punto d'infiammabilità 92°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 97.5% min. (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Indice di rifrazione 1.5920 to 1.594
Quantità 25 g
Beilstein 20, 257
Gravità specifica 1.063
Informazioni di solubilità Solubility in water: 5g/L (20°C)
Peso formulazione 119.17
Percent Purity 98%
Forma fisica Liquid
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Indoline
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.