Learn More
Indometacin 2,3-Butylene Glycol Ester, Mikromol™
Descrizione
Indometacin 2,3-Butylene Glycol Ester
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Indometacin 2,3-Butylene Glycol Ester |
| CAS | 87293-45-6 |
| Nomi componenti o analita | Indometacin 2,3-Butylene Glycol Ester |
| Shipping Condition | Room Temperature |
| Formula molecolare | C23 H24 Cl N O5 |
| Certificazione/Conformità | ISO 9001 |
| Sinonimo | Indometacin 2,3-Butylene Glycol Ester, 1-(4-Chlorobenzoyl)-5-methoxy-2-methyl-1H-indole-3-acetic acid 2-hydroxy-1-methylpropyl ester |
| InChI Formula | InChI=1S/C23H24ClNO5/c1-13-19(12-22(27)30-15(3)14(2)26)20-11-18(29-4)9-10-21(20)25(13)23(28)16-5-7-17(24)8-6-16/h5-11,14-15,26H,12H2,1-4H3 |
| SMILES | COc1ccc2c(c1)c(CC(=O)OC(C)C(C)O)c(C)n2C(=O)c3ccc(Cl)cc3 |
| IUPAC Name | 3-hydroxybutan-2-yl 2-[1-(4-chlorobenzoyl)-5-methoxy-2-methylindol-3-yl]acetate |
| Vedi altri risultati |