Learn More
Thermo Scientific Chemicals Indomethacin
Codice prodotto. 15462202 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
100 g
Dimensione della confezione:
100g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
15462202 5 g 5g
15482202 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 15462202 Fornitore Thermo Scientific Chemicals N. del fornitore 458030050
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
Indomethacin, CAS # 53-86-1, is an indole-based nonsteroidal anti-inflammatory (NSAID). | CAS: 53-86-1 | C19H16ClNO4 | 357.79 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
General Description
• Indomethacin is a synthetic NSAID of the indole family that inhibits cyclooxygenase and reduces prostaglandin and pyrogen release
• Indomethacin may suppress the multi-drug resistant transporter and thereby increase the efficacy of antineoplastics
• Indomethacin activates phosphatases that inhibit signaling pathways associated with cancer cell migration and proliferation
Applications
• Indomethacin may be used for the laboratory study of cancer cell proliferation, tumorigenesis and drug interactions
• Indomethacin may be used for laboratory study of the effect of inhibiting the multi-drug resistance transporter, or for downregulation of survival signaling in cells via survivin
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 53-86-1
Formula molecolare C19H16ClNO4
Molecular Weight (g/mol) 357.79
InChI Key CGIGDMFJXJATDK-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo indomethacin, indometacin, indocin, indometacine, indomethacine, indocid, metindol, amuno, indomethazine, imbrilon
PubChem CID 3715
ChEBI CHEBI:49662
IUPAC Name 2-[1-(4-chlorobenzoyl)-5-methoxy-2-methylindol-3-yl]acetic acid
SMILES CC1=C(C2=C(N1C(=O)C3=CC=C(C=C3)Cl)C=CC(=C2)OC)CC(=O)O
Specifica
Materiale o nome chimico Indomethacin
Punto di fusione 155.0°C
Perdita all'essiccatura 0.5% max. (100°C, 2 h, 5 mm Hg)
Spettro a infrarossi Authentic
Quantità 5 g
Peso formulazione 357.79
Percent Purity ≥97.5% (HPLC)
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Indomethacin
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 1
  • Sensibilizzazione della pelle Categoria 1
  • Tossicità per la riproduzione Categoria 1B
Indicazioni di pericolo
  • H300-Letale se ingerito.
  • H317-Può provocare una reazione allergica cutanea.
  • H360FD-Può nuocere alla fertilità. Può nuocere al feto.
Consigli di prudenza
  • P301+P310-IN CASO DI INGESTIONE: contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico
  • P330-Sciacquare la bocca.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/sapone.
  • P201-Procurarsi istruzioni specifiche prima dell'uso.