Learn More
Indomethacin Isopropyl Ester, Mikromol™
Codice prodotto. 30051114
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 mg
100 mg
Dimensione della confezione:
100mg
25mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30051114 100 mg 100mg
30050570 25 mg 25mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 30051114 Fornitore Mikromol N. del fornitore MM0584.11
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 30-11-2026
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
Indomethacin Isopropyl Ester
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Materiale o nome chimico Indomethacin Isopropyl Ester
CAS 72616-25-2
Nomi componenti o analita Indomethacin Isopropyl Ester
Shipping Condition Room Temperature
Formula molecolare C22 H22 Cl N O4
Certificazione/Conformità ISO 17025
Sinonimo Indomethacin Isopropyl Ester, 1-(4-Chlorobenzoyl)-5-methoxy-2-methyl-1H-indole-3-acetic acid 1-methylethyl ester
InChI Formula InChI=1S/C22H22ClNO4/c1-13(2)28-21(25)12-18-14(3)24(20-10-9-17(27-4)11-19(18)20)22(26)15-5-7-16(23)8-6-15/h5-11,13H,12H2,1-4H3
SMILES COc1ccc2c(c1)c(CC(=O)OC(C)C)c(C)n2C(=O)c3ccc(Cl)cc3
IUPAC Name propan-2-yl 2-[1-(4-chlorobenzoyl)-5-methoxy-2-methylindol-3-yl]acetate
Molecular Weight (g/mol) 399.87
Quantità 100 mg
Peso formulazione 399.1237 g/mol