Learn More
Indomethacin Isopropyl Ester, TRC
Codice prodotto. 30395977
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
500 mg
1 g
2.5 g
Dimensione della confezione:
1g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30395977 1 g 1g
30391351 500 mg -
30405324 2.5 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 30395977 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCI4621301G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 72616-25-2
Formula molecolare C22 H22 Cl N O4
Molecular Weight (g/mol) 399.87
Sinonimo 1-(4-Chlorobenzoyl)-5-methoxy-2-methyl-1H-indole-3-acetic acid 1-methylethyl ester
IUPAC Name propan-2-yl 2-[1-(4-chlorobenzoyl)-5-methoxy-2-methylindol-3-yl]acetate
SMILES COc1ccc2c(c1)c(CC(=O)OC(C)C)c(C)n2C(=O)c3ccc(Cl)cc3
Specifica
Materiale o nome chimico Indomethacin Isopropyl Ester
Quantità 1 g
InChI Formula InChI=1S/C22H22ClNO4/c1-13(2)28-21(25)12-18-14(3)24(20-10-9-17(27-4)11-19(18)20)22(26)15-5-7-16(23)8-6-15/h5-11,13H,12H2,1-4H3
Peso formulazione 399.1237