Descrizione
Molecular biology and Cell biology
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Indomethacin |
| Colore | White |
| Quantità | 100 g |
| Peso formulazione | 357.8 |
| Forma fisica | Solid |