Learn More
R&D Systems™ Indomethacin
Codice prodotto. 18702754
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 mg
Dimensione della confezione:
100mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
18702754 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 18702754 Fornitore R&D Systems™ N. del fornitore 1708/100
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    206.66€
    185.85€ / 100mg
    Risparmia 20.81€
    10% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 20-11-2026
A Tocris product, part of R&D Systems. Cyclooxygenase inhibitor (COX-1 > COX-2)
Cyclooxgenase (COX) inhibitor; displays selectivity for COX-1 (IC50 values are 230 and 630 nM for human COX-1 and COX-2 respectively). Widely used anti-inflammatory agent. Identified by chemoinformatics as targeting human host proteins that interact with SARS-CoV-2.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Indomethacin
CAS 53-86-1
Quantità 100 mg
Linea di prodotti Tocris
Formula molecolare C19H16ClNO4
Peso formulazione 357.79
Purezza >99%
Peso molecolare 357.79