Learn More
Indoprofen, LoGiCal
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Indoprofen |
| CAS | 31842-01-0 |
| Nomi componenti o analita | Indoprofen |
| Shipping Condition | Room Temperature |
| Formula molecolare | C17 H15 N O3 |
| Certificazione/Conformità | ISO 9001 |
| Sinonimo | Benzeneacetic acid, 4-(1,3-dihydro-1-oxo-2H-isoindol-2-yl)-α-methyl-, (±)-Indoprofen, 1-Oxo-2-[p-[(α-methyl)carboxymethyl]phenyl]isoindoline, 2-[4-(1-Oxo-2-isoindolinyl)phenyl]propanoic acid, Bor-ind, Flosin, Flosint, IPP, Indoprofen, Isindone, K 4277, Praxis, Racemic Indoprofen, Reumofene, dl-α-[4-(1-Oxo-2-isoindolinyl)phenyl]propionic acid, p-(1-Oxo-2-isoindolinyl)hydratropic acid |
| InChI Formula | InChI=1S/C17H15NO3/c1-11(17(20)21)12-6-8-14(9-7-12)18-10-13-4-2-3-5-15(13)16(18)19/h2-9,11H,10H2,1H3,(H,20,21) |
| Tipo di soluzione | Neat |
| SMILES | CC(C(=O)O)c1ccc(cc1)N2Cc3ccccc3C2=O |
| Vedi altri risultati |