Learn More
Indoprofen, MedChemExpress
Codice prodotto. p-200098223
Encompass_Preferred
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Dimensione della confezione:
100mg
10mg
50mg
5mg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
16498606 100 mg 100mg
16458668 10 mg 10mg
16451098 5 mg 5mg
16434547 50 mg 50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Codice prodotto. 16498606 Fornitore Medchem Express N. del fornitore HYB1104
MedChemExpress Indoprofen is a non-steroidal anti-inflammatory drug, provide insight into treatments for spinal muscular atrophies.
Indoprofen is a non-steroidal anti-inflammatory drug, provide insight into treatments for spinal muscular atrophies.
Specifica
Materiale o nome chimico Indoprofen
CAS 31842-01-0
Colore White
Note sul grado di purezza Research
Formula molecolare C17H15NO3
Quantità 100 mg
Sinonimo (±)-Indoprofe
Informazioni di solubilità DMSO : 100 mg/mL (355.48 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(O)C(C)C1=CC=C(N(CC2=C3C=CC=C2)C3=O)C=C1
Molecular Weight (g/mol) 281.31
Peso formulazione 281.31
Percent Purity 98.02%
Grado Research
Forma fisica Solid
Da utilizzare con (applicazione) COVID-19-immunoregulation
Research purposes only