Learn More
Indoxyl-beta-D-glucoside, 98%
Codice prodotto. 15542353 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
Dimensione della confezione:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
15542353 250 mg 250mg
15532353 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 15542353 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 458882500
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 07-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 487-60-5 | C14H17NO6 | 295.29 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 487-60-5
Formula molecolare C14H17NO6
Molecular Weight (g/mol) 295.29
Numero MDL MFCD00047169
InChI Key XVARCVCWNFACQC-RKQHYHRCSA-N
Sinonimo indican, 3-indolyl-b-d-glucopyranoside, uroxanthin, 3-indoxyl-beta-d-glucopyranoside, indoxyl, a-d-glucoside, unii-n187wk1y1j, indikan, indican, plant, indican glucoside, 3-indolyl b-d-glucopyranoside
PubChem CID 441564
ChEBI CHEBI:16700
IUPAC Name (2R,3S,4S,5R,6S)-2-(hydroxymethyl)-6-(1H-indol-3-yloxy)oxane-3,4,5-triol
SMILES OC[C@H]1O[C@@H](OC2=CNC3=CC=CC=C23)[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]1O
Specifica
Materiale o nome chimico Indoxyl-β-D-glucoside
Punto di fusione 57.0°C to 58.0°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 97.5% min. (HPLC)
Quantità 250 mg
Informazioni di solubilità Solubility in water: freely soluble. Other solubilities: soluble in methanol, alcohol, acetone, slightly soluble in ether, benzene, chloroform,, ethyl acetate, carbon disulfide
Peso formulazione 295.29
Percent Purity 98%