Learn More
MP Biomedicals™ Indubiose A37
Codice prodotto. 15541441 Sfoglia Tutto MP Biomedicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 g
Dimensione della confezione:
25g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
15541441 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 15541441 Fornitore MP Biomedicals™ N. del fornitore 11AGAI0025
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    231.00€
    219.45€ / 25g
    Risparmia 11.55€
    5% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Indubiose A37
Specifica
CAS 9012-36-6
Descrizione Standard agarose is a purified lineargalactan hydrocolloid isolated from agar or agar-bearing marine algae with an Electroendoosmosis (EEO) value of 0.12 making it an essential component in chemical separation techniques.
Da utilizzare con (applicazione) Electrophoresis; Separation of DNA/RNA fragments from 400 to 8000 bp
Temperatura di fusione 86.5-89.5°C (1.5%gel)
Quantità 25 g
Requisiti di stoccaggio Room Temperature
Product Type Biochemicals