Specifica
| CAS | 9012-36-6 |
| Descrizione | Standard agarose is a purified lineargalactan hydrocolloid isolated from agar or agar-bearing marine algae with an Electroendoosmosis (EEO) value of 0.12 making it an essential component in chemical separation techniques. |
| Da utilizzare con (applicazione) | Electrophoresis; Separation of DNA/RNA fragments from 400 to 8000 bp |
| Temperatura di fusione | 86.5-89.5°C (1.5%gel) |
| Quantità | 25 g |
| Requisiti di stoccaggio | Room Temperature |
| Product Type | Biochemicals |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?