Learn More
Code Corporation™ Inductive Charging Station Wall Mount for CR2700 Barcode Scanner
Codice prodotto. 17910002 Sfoglia Tutto Brady Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Da utilizzare con (apparecchiatura):
CR2700 Inductive Charging Station
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Da utilizzare con (apparecchiatura) Dimensione della confezione
17910002 CR2700 Inductive Charging Station Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 17910002 Fornitore Code Corporation™ N. del fornitore 176521
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    38.70€
    35.72€ / pezzi 1
    Risparmia 2.98€
    7% Sconto
Spedizione stimata: 05-01-2027
Keep your CR2700 inductive charging station steady and right where you need it with this sturdy wall mount.
  • For use with the CR2700 Inductive Charging Station
Specifica
Altezza (sistema metrico) 82.5 mm
Altezza (sistema imperiale) 3.25 in.
Larghezza (sistema metrico) 73 mm
Larghezza (sistema imperiale) 2.9 in.
Profondità (sistema metrico) 82.5 mm
Profondità (sistema imperiale) 3.25 in.
Da utilizzare con (apparecchiatura) CR2700 Inductive Charging Station
Tipo Mounting Bracket
Alternate Part Number CRA-WMB4-C286