Learn More
Swann-Morton™ Industrial Blade Strip, Non-Sterile
Codice prodotto. 15938680
Cambia vista
Click to view available options
Lunghezza (sistema metrico):
158 mm
Dimensione della confezione:
pezzi 25
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Lunghezza (sistema metrico) Dimensione della confezione
15938680 158 mm pezzi 25
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 15938680 Fornitore Swann-Morton™ N. del fornitore 9935
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    52.30€
    45.88€ / pezzi 25
    Risparmia 6.42€
    12% Sconto
Spedizione stimata: 28-12-2026
Multiple use industrial blade strip.
  • Multi-use blade.
  • Non-sterile.
Specifica
Da utilizzare con (applicazione) Industrial
Lunghezza (sistema metrico) lama 158 mm
Lunghezza (sistema metrico) 158 mm
Sterilità Non-sterile
Quantità 25/Pk.