Learn More
Slice™ Industrial Blades
Codice prodotto. 16473629
Cambia vista
Click to view available options
Dimensione della confezione:
pezzi 4
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Dimensione della confezione
16473629 pezzi 4
16463629 pezzi 4
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 16473629 Fornitore Slice™ N. del fornitore 10539
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    68.16€
    57.83€ / pezzi 4
    Risparmia 10.33€
    15% Sconto
Spedizione stimata: 03-12-2026
Extra-long finger-friendly™ blade: safer to touch than traditional blades
  • Safer than traditional blades
  • Finger-friendly™ edge cuts effectively
  • Lasts up to 11.2x longer than metal blades
  • Fewer blade changes = fewer injuries
  • Reduces injuries, lowers costs
  • Non-sparking, non-conductive, non-magnetic
  • Chemically inert, never rusts
  • Oil and lubricant free
  • Pointed tip easily penetrates cutting materials
  • 100 percent recyclable
  • Blade is safe up to 1600°C
  • Compatible handles: 10559, 10560, 10599
  • 4 reversible blades per pack
Specifica
Materiale della lama Zirconium Oxide
Da utilizzare con (applicazione) Safety Cutting
Lunghezza (sistema imperiale) 4.72 in.
Lunghezza (sistema metrico) 120 mm
Include 4 reversible blades per pack
Colore White
Quantità 4 Pk.
Larghezza (sistema imperiale) 0.69 in.
Larghezza (sistema metrico) 17.5 mm
Stile della lama Pointed Tip