Learn More
Wika Industrial Pressure Gauge, 2-1/2 in. Dial
Codice prodotto. 15125764 Sfoglia Tutto Cole-Parmer Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Gamma di pressione:
100 psi
30 psi
Dimensione della confezione:
Pezzo
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Gamma di pressione Dimensione della confezione
15125764 100 psi Pezzo
15115764 30 psi Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 15125764 Fornitore Wika N. del fornitore 6804612
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    51.20€
    47.60€ / pezzi 1
    Risparmia 3.60€
    7% Sconto
Spedizione stimata: 21-12-2026
The Industrial Pressure Gauge with 2-1/2 in. Dial features FlexWindow™ option with integrated pressure compensation and 100% case fill.
  • Glycerin fill aids readability by dampening needle fluctuations.
  • Accuracy is ±1.5%.
  • Gauges feature a copper alloy tube, brass socket, 304 stainless steel case, and plastic lens.
  • All connections are 1/4 in. NPT(M).
  • Shipping weight is 1 lb. (0.5 kg).
Specifica
Certificazione/Conformità CE Compliance
Dimensioni quadrante (sistema imperiale) 2.5 in.
Dimensioni quadrante (sistema metrico) 64 mm
Materiale Copper Alloy Tube, Brass Socket, 304 Stainless Steel Case, Plastic Lens
Temperatura di esercizio (sistema imperiale) -4°F to +140°F
Temperatura di esercizio (sistema metrico) -20°C to +60°C
Dimensioni raccordo (sistema imperiale) 1/4 in. NPT(M), Lower
Dimensioni sistema di montaggio (sistema metrico) 6.35 mm NPT(M), Lower
Parti a bagno Copper
Accuracy ±2-1-2% of Span
Tipo di display Analog
Gamma di pressione 100 psi
Product Type Industrial Gauge