Descrizione
- Robusto e resistente panno riutilizzabile, ottimo per chi utilizza panni a nolo e in sostituzione degli stracci
- Compatibili con la maggior parte dei solventi chimici: raccolgono e rilasciano i solventi in modo più efficiente rispetto ai prodotti tessili, riducendo i consumi
- Prodotto ultraresistente concepito per proteggere le mani dal calore e dai frammenti metallici
Specifica
Specifica
| Product Type | Heavy-duty Wiper |
| Lunghezza (sistema imperiale) | 44.44 yd. |
| Lunghezza (sistema metrico) | 40.64 m |
| Larghezza (sistema imperiale) | 3.94 in. |
| Larghezza (sistema metrico) | 10 cm |
| Certificazione/Conformità | FSC MIX Credit, ISO 9001, ISO 14001 |
| Colore | White |
| Strato | 1-ply |
| Certifications/Compliance (Europe) | FSC MIX Credit, ISO 9001, ISO 14001 |