Descrizione
- Affronta al meglio le pulizie più impegnative con i nostri panni multiuso resistenti e assorbenti
- Risparmia tempo e minimizza gli sprechi: i nostri panni assorbenti possono essere utilizzati più volte, così riduci i tempi del 35% e usi il 41% di solventi in meno rispetto agli stracci
- Grazie alla sua resistenza, proteggi le mani dal calore e dai frammenti di metallo negli spazi industriali
- Trasporta, apri e smaltisci facilmente gli imballaggi: questi panni per la pulizia sono contenuti nella pratica confezione Tork Easy Handling™ Box
Specifica
Specifica
| Product Type | Heavy-duty Wiper |
| Lunghezza (sistema imperiale) | 16.34 in. |
| Lunghezza (sistema metrico) | 41.5 cm |
| Larghezza (sistema imperiale) | 13.98 in. |
| Larghezza (sistema metrico) | 35.5 cm |
| Colore | Blue |
| Monouso | Reusable |
| Strato | 1-ply |