Descrizione
- Proteggi le mani da frammenti di metallo e calore con questi rotoli di carta asciugatutto industriale
- Asciuga facilmente i versamenti di liquidi con questo solido panno carta riutilizzabile e resistente all'acqua
- Rimuovi efficacemente olio, grasso, lubrificanti e sporco, grazie alla struttura robusta di questo panno super assorbente
- Trasporta e smaltisci rapidamente gli imballaggi con le confezioni di plastica Tork Easy Handling™
Specifica
Specifica
| Product Type | Wiping Paper |
| Lunghezza (sistema imperiale) | 130.14 yd. |
| Lunghezza (sistema metrico) | 119 m |
| Larghezza (sistema imperiale) | 9.25 in. |
| Larghezza (sistema metrico) | 23.5 cm |
| Materiale | Paper |
| Certificazione/Conformità | HACCP, FSC Chain-Of-Custody, ISO 50001, OHSAS 18001, EMAS, ISO 9001, ISO 14001, EU Ecolabel, FSC Mix Virgin and Rec.fibre |
| Colore | Blue |
| Strato | 3-ply |
| Certifications/Compliance (Europe) | HACCP, FSC Chain-Of-Custody, ISO 50001, OHSAS 18001, EMAS, ISO 9001, ISO 14001, EU Ecolabel, FSC Mix Virgin and Rec.fibre |