Descrizione
- Contrasta efficacemente olio, grasso, lubrificanti e sporco grazie all'eccezionale capacità di assorbimento della carta ultraresistente per asciugatura industriale Tork
- Anche se bagnata, la nostra carta asciugatutto industriale ha un'elevata resistenza e può essere riutilizzata
- Proteggi le tue mani da frammenti metallici e calore: la nostra carta asciugatutto ha una spessa struttura a 3 veli
- Trasportare e smaltire gli imballaggi è semplice grazie alla confezione in plastica Tork Easy Handling™
Specifica
Specifica
| Product Type | Heavy-duty Wiper |
| Lunghezza (sistema imperiale) | 278.87 yd. |
| Lunghezza (sistema metrico) | 255 m |
| Larghezza (sistema imperiale) | 14.53 in. |
| Larghezza (sistema metrico) | 36.9 cm |
| Materiale | Paper |
| Certificazione/Conformità | HACCP, FSC Chain-Of-Custody, ISO 50001, ISO 9001, OHSAS 18001, EMAS, ISO 14001, EU Ecolabel, FSC Mix Virgin and Rec.fibre |
| Colore | Blue |
| Strato | 3-ply |
| Certifications/Compliance (Europe) | HACCP, FSC Chain-Of-Custody, ISO 50001, ISO 9001, OHSAS 18001, EMAS, ISO 14001, EU Ecolabel, FSC Mix Virgin and Rec.fibre |