Descrizione
- Questa carta corposa protegge le mani dai frammenti metallici e dal calore
- La fibra robusta e l’elevata capacità assorbente li rendono ideali per rimuovere olio, grasso, lubrificanti e sporco
Specifica
Specifica
| Product Type | Heavy-duty Wiper |
| Lunghezza (sistema imperiale) | 12.76 in. |
| Lunghezza (sistema metrico) | 32.4 cm |
| Larghezza (sistema imperiale) | 15.16 in. |
| Larghezza (sistema metrico) | 38.5 cm |
| Certificazione/Conformità | FSC MIX Credit, ISO 9001, ISO 14001, EU Ecolabel |
| Colore | Blue |
| Strato | 3-ply |
| Certifications/Compliance (Europe) | FSC MIX Credit, ISO 9001, ISO 14001, EU Ecolabel |