Learn More
R&D Systems™ INF 4E
Descrizione
INF 4E is a NLRP3 inflammasome and caspase-1 inhibitor (Ki = 9.6 μM for caspase-1). Inhibits Nigericin (Cat. No. 4312) or ATP (Cat.No. 3245) induced pyroptosis of PMA-differentiated and LPS-primed THP-1 cells and activates the Keap1-Nrf2 pathway.
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Ethyl 2[(2-chlorophenyl)(hydroxy)methyl]acrylate |
| CAS | 88039-46-7 |
| Intervallo percentuale saggio | >98% |
| Quantità | 10 mg |
| Linea di prodotti | Tocris |
| Formula molecolare | C12H13ClO3 |
| Peso formulazione | Observed MW: 240.68 |