Learn More
INF39, MedChemExpress
Codice prodotto. 16494706
Encompass_Preferred
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
Dimensione della confezione:
100mg
10mg
25mg
50mg
5mg
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
16494706 100 mg 100mg
16460017 50 mg 50mg
16452796 25 mg 25mg
16433628 10 mg 10mg
16406357 5 mg 5mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Codice prodotto. 16494706 Fornitore Medchem Express N. del fornitore HY101868
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 30-11-2026
MedChemExpress INF39 is an irreversible and noncytotoxic NLRP3 inhibitor.
INF39 is an irreversible and noncytotoxic NLRP3 inhibitor.
Specifica
Materiale o nome chimico INF39
CAS 866028-26-4
Colore Colorless
Note sul grado di purezza Research
Formula molecolare C12H13ClO2
Quantità 100 mg
Informazioni di solubilità DMSO : 100 mg/mL (445.08 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(OCC)C(CC1=CC=CC=C1Cl)=C
Molecular Weight (g/mol) 224.68
Peso formulazione 224.68
Percent Purity 99.23%
Grado Research
Forma fisica Liquid
Da utilizzare con (applicazione) COVID-19-immunoregulation
Research purposes only