Learn More
Infigratinib, MedChemExpress
Codice prodotto. 16448855
Encompass_Preferred
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
200 mg
500 mg
Dimensione della confezione:
100mg
200mg
500mg
50mg
5mg
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
16448855 10 mg -
16441076 200 mg 200mg
16431807 50 mg 50mg
16416166 100 mg 100mg
16408337 5 mg 5mg
16401666 500 mg 500mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Codice prodotto. 16448855 Fornitore Medchem Express N. del fornitore HY13311
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 10-11-2026
MedChemExpress Infigratinib (BGJ-398; NVP-BGJ398) is a potent inhibitor of the FGFR family with IC50s of 0.9 nM, 1.4 nM, 1 nM, and 60 nM for FGFR1, FGFR2, FGFR3, and FGFR4, respectively.
Infigratinib (BGJ-398
Specifica
Materiale o nome chimico Infigratinib
CAS 872511-34-7
Colore White
Note sul grado di purezza Research
Formula molecolare C26H31Cl2N7O3
Quantità 10 mg
Sinonimo BGJ-398 NVP-BGJ398
Informazioni di solubilità DMSO : 12 mg/mL (21.41 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : < 0.1 mg/mL (insoluble)
SMILES ClC1=C(C(Cl)=C(C=C1OC)OC)NC(N(C2=CC(NC3=CC=C(C=C3)N4CCN(CC4)CC)=NC=N2)C)=O
Molecular Weight (g/mol) 560.48
Peso formulazione 560.48
Percent Purity 98.69%
Grado Research
Forma fisica Powder
Da utilizzare con (applicazione) Cancer-Kinase/protease
Research purposes only